주요 문서
AMBH93E4C69D
Ambeed, Inc.
2,4,6-Tribromopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.78
MDL number:
Iupac Name
2,4,6-tribromopyrimidine
Inchi Code
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI key
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36847-11-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)