주요 문서
AMBH93E4C546
Ambeed, Inc.
Dimethyl 6-chloropyridine-2,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.62
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 6-chloro-2,3-pyridinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-14-8(12)5-3-4-6(10)11-7(5)9(13)15-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
KEKUTUAIDOVRDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32383-03-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)