주요 문서
AMBH93E4C4AC
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-6-7-5-9-10-4-2-1-3-8(7)10/h5-6H,1-4H2
InChI key
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)