주요 문서
AMBH93E4C446
Ambeed, Inc.
8-(tert-Butoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.31
MDL number:
Iupac Name
8-(tert-butoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-9-4-5-10(14)7-8(6-9)11(15)16/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
HKXICUDOIXLKLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159826-74-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1159826-74-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)