주요 문서
AMBH93E4C437
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-pyridyl)ethanol Dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.09
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(2-pyridinyl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-6(5-10)7-3-1-2-4-9-7;;/h1-4,6,10H,5,8H2;2*1H
InChI key
CHZFBNDZYOIRDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187930-63-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1187930-63-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)