주요 문서
AMBH93E4C3AF
Ambeed, Inc.
Diisopropyl adipate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.3
MDL number:
Iupac Name
diisopropyl hexanedioate
Inchi Code
1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
ZDQWESQEGGJUCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6938-94-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6938-94-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)