주요 문서
AMBH93E4C387
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-4-5-10-8(6-9)7-13-15-10/h7,9H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
PMIXNXQUMXCCIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158767-01-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)