주요 문서
AMBH93E4C37A
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-6-2-3-11-5-7(9(12)13)10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
MGQAEKZHTQUATF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129912-15-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)