주요 문서
AMBH93E4C1A9
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
Iupac Name
benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-8-16-9-11-17(12-10-16)15(18)19-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3
InChI key
IMWNRPJBJZSYQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856844-93-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)