Iupac Name
dicyclohexylamine 2-cyanoacrylate
Inchi Code
1S/C12H23N.C4H3NO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3(2-5)4(6)7/h11-13H,1-10H2;1H2,(H,6,7)
InChI key
KBUNPAIJSVOOSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/263703-32-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.