주요 문서
AMBH93D53A1D
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.02
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2,11H,3H2
InChI key
CXEWREITGADCOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/486460-26-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)