주요 문서
AMBH93D539FA
Ambeed, Inc.
Ethyl Indane-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-14-12(13)11-7-6-9-4-3-5-10(9)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
MISHXOQPTHQOTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105640-11-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)