주요 문서
AMBH93D53995
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.1
MDL number:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-2-10-3(1-11-4)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI key
DDVCRZPGVDGULO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060814-50-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)