주요 문서
AMBH93D5397B
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinolin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-4-8-6(9(7)11)2-1-5-12-8/h1-5H,11H2
InChI key
NTJCDJVVAOAONR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50358-39-9.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)