주요 문서
AMBH93D53960
Ambeed, Inc.
JNJ-5207852
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.49
MDL number:
Iupac Name
1-{4-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzyl}piperidine
Inchi Code
1S/C20H32N2O/c1-3-12-21(13-4-1)16-7-17-23-20-10-8-19(9-11-20)18-22-14-5-2-6-15-22/h8-11H,1-7,12-18H2
InChI key
PTKHFRNHJULJKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/398473-34-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)