주요 문서
AMBH93D53922
Ambeed, Inc.
5-Aminoquinolin-2(1H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(12)11-8/h1-5H,10H2,(H,11,12)
InChI key
DANDEJPAZFBPAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61317-32-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)