주요 문서
AMBH93D538DE
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyisobutyramidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.14
MDL number:
Iupac Name
N-hydroxy-2-methylpropanimidamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h6-7H,5H2,1-2H3
InChI key
KRPQIXIOPWRZKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Synonym
N-Hydroxyisobutyrimidamide
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)