주요 문서
AMBH93D538A3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.44
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrClN3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
InChI key
FAOLIJWZYYNLRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257072-34-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)