주요 문서
AMBH93D5380D
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-(ethylamino)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
MDL number:
Iupac Name
benzyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-16-14-8-10-17(11-9-14)15(18)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14,16H,2,8-12H2,1H3
InChI key
AGRCCDZHIDRWPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159874-38-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)