주요 문서
AMBH93D537F9
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.76
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14,16H,6-10H2;1H
InChI key
YVHVEHPWNMUIKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159825-20-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)