주요 문서
AMBH93D537EF
Ambeed, Inc.
Furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
Iupac Name
furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChI key
NRWGQISVIQMPPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)