주요 문서
AMBH93D53760
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.2
MDL number:
Iupac Name
(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O4/c1-15-9-5-7(3-4-11)8(12(13)14)6-10(9)16-2/h5-6H,3H2,1-2H3
InChI key
PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17354-04-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)