주요 문서
AMBH93D5372C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-morpholinobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9-10(12(14)15)3-2-4-11(9)13-5-7-16-8-6-13/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SYRWDAQJCORHSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-40-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)