주요 문서
AMBH93D53716
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.06
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H9BF3.K/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10,11)12;/h2-5H,6H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
YLBJYQGBHCAOKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1422539-95-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)