주요 문서
AMBH93D53661
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1,4-dimethoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.06
MDL number:
Iupac Name
2-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
WCFRWOHBOPQTBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25245-35-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)