주요 문서
AMBH93D53657
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.11
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c4-2(5)1-11-12(9,10)3(6,7)8/h2H,1H2
InChI key
NKULBUOBGILEAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74427-22-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)