주요 문서
AMBH93D53639
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-iodobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
416.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-iodobenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21IN2O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-9-7-18(8-10-19)14(20)12-5-4-6-13(17)11-12/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
InChI key
DYWUNSKOZOZBCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/838845-52-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)