주요 문서
AMBH93D535D9
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
390.93
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IN2/c9-5-1-4(8(10,11)12)3-15-6(13)2-14-7(5)15/h1-3H
InChI key
LLXJUNMIVIACER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384795-34-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)