주요 문서
AMBH93D53545
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromothiophen-2-yl)ethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.57
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromothiophen-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrNS.ClH/c1-4(8)6-2-5(7)3-9-6;/h2-4H,8H2,1H3;1H
InChI key
FDYVFPGCSXCBRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2244906-14-5.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)