Iupac Name
ethyl 2-(2,2-dimethylpiperidin-4-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-4-14-10(13)7-9-5-6-12-11(2,3)8-9;/h9,12H,4-8H2,1-3H3;1H
InChI key
RCMAJVJVLAXDLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104094-97-5.html
Synonym
Ethyl 2-(2,2-dimethylpiperidin-4-yl)acetate hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.