주요 문서
AMBH6FD84619
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H9BrO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
NVBLRKGCQVZDMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27704-96-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)