주요 문서
AMBH6FD8459B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.14
MDL number:
Iupac Name
methyl (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c1-12-4(9)2-3-5(10)8-6(11)7-3/h10H,2H2,1H3,(H2,7,8,11)
InChI key
FOJNQYOBFQJNCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78212-20-1.html
Synonym
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)