주요 문서
AMBH6FD844A4
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydropyran-4-carboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c7-6(5(8)9)1-3-10-4-2-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
InChI key
DPDPQQHHTHKSRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39124-20-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)