주요 문서
AMBH6FD84376
Ambeed, Inc.
3,3-Dibromo-azepan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.95
MDL number:
Iupac Name
3,3-dibromo-2-azepanone
Inchi Code
1S/C6H9Br2NO/c7-6(8)3-1-2-4-9-5(6)10/h1-4H2,(H,9,10)
InChI key
KJIRIIANVAJNNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56987-35-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)