주요 문서
AMBH6FD84243
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-morpholinobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-10-11(13(15)16-2)4-3-5-12(10)14-6-8-17-9-7-14/h3-5H,6-9H2,1-2H3
InChI key
PMSJSQLGRJYBQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886497-09-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)