주요 문서
AMBH6FD841D1
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.14
MDL number:
Iupac Name
6-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI key
JIXCXZJOGOGGIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1644-14-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)