주요 문서
AMBH6FD841AD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
KKMVACLRBBJYIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/381247-99-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)