주요 문서
AMBH6FD841A9
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-7-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-6-1-2-8(11)4-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI key
PUPYSBMMYVIJCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1344046-07-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)