주요 문서
AMBH6FD8419E
Ambeed, Inc.
1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.02
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3/c7-3-1-4(6(8,9)10)5(13-11)12-2-3/h1-2H,11H2,(H,12,13)
InChI key
XCIFBROMZAGYAN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374652-48-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)