주요 문서
AMBH6FD84120
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)10(11)12/h1-3H
InChI key
RQGCXODNTLHVQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-15-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)