주요 문서
AMBH6FD8410F
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
MDL number:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O2/c11-7-2-1-6(5-8(7)12)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
BYUXTEWDOBYESO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186347-67-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)