주요 문서
AMBH6FD7F96E
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.18
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole
Inchi Code
1S/C8H11N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h5-6,9H,1-4H2
InChI key
JSHOAZBZHHEGHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51649-35-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)