주요 문서
AMBH6FD7F94E
Ambeed, Inc.
5-Oxo-5-(pyrrolidin-1-yl)pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.22
MDL number:
Iupac Name
5-oxo-5-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c11-8(4-3-5-9(12)13)10-6-1-2-7-10/h1-7H2,(H,12,13)
InChI key
WFRISUAVYJAVNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5724-80-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)