주요 문서
AMBH6FD7F913
Ambeed, Inc.
2-Bromooxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.96
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C3H2BrNO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
YCHPNSOKVRTPES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125533-82-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)