주요 문서
AMBH6FD7F8DD
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.5
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-4-7(11)5-2-1-3-12-8(5)9(6)13/h1-4,13H
InChI key
ADJQQSUBKRASQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7640-33-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)