주요 문서
AMBH6FD7F790
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189
MDL number:
Iupac Name
3,6-dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-1-2-4-8-9-5(7)11(4)10-3/h1-2H
InChI key
YHVQNULRPMZYEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33050-38-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33050-38-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)