주요 문서
AMBH6FD7F769
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.48
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5ClINO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
WYSMVPXUCURIBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261686-40-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)