주요 문서
AMBH6FD7F764
Ambeed, Inc.
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.25
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-8-yl ether
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-6-5-9-4-2-3-7-12-11(9)8-10/h5-6,8,12H,2-4,7H2,1H3
InChI key
YOWUBTLYNPKOQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17422-43-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)