주요 문서
AMBH6FD7F703
Ambeed, Inc.
4-(Carboxymethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.16
MDL number:
Iupac Name
4-(carboxymethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
LABJFIBQJFPXHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19360-67-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)