주요 문서
AMBH6FD7F6F2
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-3-9(12)8-5-4-7(11)6-10(8)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
PELVKTMDDXVZAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36871-55-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)